주요 문서
TMO362006-9125
Nalgene® narrow-mouth bottle without cap
amber polypropylene copolymer, capacity 4 mL, case of 2000 ea
동의어(들):
Nalgene bottle, plastic bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
amber polypropylene copolymer
포장
case of 2000 ea
제조업체/상표
Nalgene 362006-9125
용량
4 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)