material
natural polypropylene
포장
case of 2000 ea
제조업체/상표
Nalgene 312760-0000
직경
16 mm
나사산
15-415
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Order Thermo Scientific Nalgene Closures for Dropper Bottles to complete the Nalgene Dropper Bottle System. Closures fit dropper bottles 312750 and 312751 and are available in multiple colors to help identify reagents.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.