material
white low-density polyethylene
포장
case of 2000 ea
제조업체/상표
Nalgene 312751-9050
용량
15 mL
용적
15 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Repeatedly carry out reliable routine dispensation with Thermo Scientific Nalgene LDPE Dropper Bottles, made of low-density polyethylene. These bottles are to be used with Nalgene controlled dropper tips and closures.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.