주요 문서
TMO312750-9125
Nalgene® Dropper Bottle without tip or cap
natural low-density polyethylene, volume 4 mL, case of 2000 ea
동의어(들):
LDPE dropper bottle, dispensing bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
natural low-density polyethylene
포장
case of 2000 ea
제조업체/상표
Nalgene 312750-9125
용량
4 mL
용적
4 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Repeatedly carry out reliable routine dispensation with Thermo Scientific Nalgene LDPE Dropper Bottles, made of low-density polyethylene. These bottles are to be used with Nalgene controlled dropper tips and closures.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)