material
clear
polystyrene
무균
sterile
포장
case of 50 ea
제조업체/상표
Nunc 167574
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Minimize plate evaporation and the risks associated with edge effect by using the uniquely engineered Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 Plate. The surrounding bulit-in reservoirs, when filled with sterile water or media, act as evaporation barriers, yielding consistency across the entire 96-well plate. Enabling the use of all 96 wells in a plate allows researchers to plan experiments more efficiently with enhanced productivity and less waste for cell-based assays that require extended incubation.
법적 정보
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.