material
polystyrene
포장
case of 600 ea
제조업체/상표
Nunc 146183
튜브 직경 × 길이 × 용량
14 mm × 100 mm × 7 mL
일반 설명
Perform adherent cell cultures in biotechnology, pharmaceutical and research laboratories, as well as in the production of vaccines and diagnostic kits with Thermo Scientific Nunc Cell Culture Tubes.
법적 정보
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.