material
high-density polyethylene
제조업체/상표
Nunc 140067
공극 크기
1.0 μm pore size
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Further the development of applications that require a more closed cell culture system using Thermo Scientific Nunc Cell Factory Accessories. Reduce the need for open interventions and support the use of aseptic methods for fluid handing relating to filling, inoculation, feeding and harvesting of the Cell Factory system.
법적 정보
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.