주요 문서
TMO1201-4000
Nalgene® Griffin beakers
polypropylene, volume 4000 mL, case of 4 ea
동의어(들):
PP beaker, nalgene PP beaker
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
polypropylene
포장
case of 4 ea
제조업체/상표
Nalgene 1201-4000
용적
4000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Low form. With silk-screened graduations, Nalgene catalog number, size and resin codes, max. use temp., and "no flame" symbol. Meet the ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy. Chemically resistant. Autoclavable. Not for use on a hot plate.
기타 정보
Browse all plastic beakers
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)