주요 문서
TL11480
Sigma-Aldrich
DMT-locT Phosphoramidite
configured for PerkinElmer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C41H49N4O9P
CAS Number:
Molecular Weight:
772.82
UNSPSC 코드:
41116105
NACRES:
NA.51
생물학적 소스
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
Quality Level
제품 라인
Proligo Reagents
분석
≥98.0% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
양식
powder
불순물
≤3 wt. % Residual Solvent Content
<0.4% Water Content (Karl Fischer)
<0.5% Single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
색상
white to off-white
solubility
soluble, clear, colorless
흡수
<0.1 in acetonitrile at 0.2 M
적합성
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
호환성
configured for PerkinElmer
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)