T7576
Anti-TGN46 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-MGC14722, Anti-TGN38 homolog, Anti-TGN48, Anti-TGN51, Anti-TGOLN2, Anti-TTGN2, Anti-Trans-Golgi network integral membrane protein 2 precursor, Anti-Trans-Golgi network protein TGN51, Anti-Trans-golgi network protein 2
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 80-100 kDa
종 반응성
human
향상된 검증
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
농도
~1 mg/mL
기술
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using TGN46 from human HepG2 cell lysates.
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human A549 cells
western blot (chemiluminescent): 0.25-0.5 μg/mL using extracts of human HEK-293T cells expressing recombinant human TGN46
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TGOLN2(10618)
일반 설명
면역원
애플리케이션
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable