생물학적 소스
synthetic
Quality Level
분석
≥93% (HPLC)
양식
powder
기술
cell culture | mammalian: suitable
저장 온도
−20°C
SMILES string
CSCCC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)CNC(=O)C2CCCN2C(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)C(Cc5cnc[nH]5)NC(=O)C(N)Cc6c[nH]c7ccccc67)C(=O)NC(Cc8ccc(O)cc8)C(O)=O
InChI
1S/C82H114N20O17S/c1-45(2)34-61(98-76(112)63(38-49-41-89-56-17-9-7-15-53(49)56)99-77(113)64(39-50-42-87-44-91-50)96-71(107)54(84)37-48-40-88-55-16-8-6-14-52(48)55)74(110)93-57(25-27-68(85)104)72(108)97-62(35-46(3)4)75(111)95-59(18-10-11-30-83)80(116)101-31-12-19-66(101)78(114)90-43-70(106)92-60(26-28-69(86)105)81(117)102-32-13-20-67(102)79(115)94-58(29-33-120-5)73(109)100-65(82(118)119)36-47-21-23-51(103)24-22-47/h6-9,14-17,21-24,40-42,44-46,54,57-67,88-89,103H,10-13,18-20,25-39,43,83-84H2,1-5H3,(H2,85,104)(H2,86,105)(H,87,91)(H,90,114)(H,92,106)(H,93,110)(H,94,115)(H,95,111)(H,96,107)(H,97,108)(H,98,112)(H,99,113)(H,100,109)(H,118,119)
InChI key
SBKVPJHMSUXZTA-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
제조 메모
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable