주요 문서
T6316
Pharmed tubing
High grade for peristaltic pumps and cell culture, I.D. × O.D. 1/4 in. × 3/8 in.
동의어(들):
Saint Gobain AY242017, Peristaltic Pump Tubing
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.35
제조업체/상표
Tygon AY242017
I.D. × O.D.
1/4 in. × 3/8 in.
관련 카테고리
일반 설명
  • Outlasts silicone tubing in peristaltic pumps by up to 30 times
  • Can be autoclaved repeatedly
  • Heat weldable for sterile access
  • Documented biocompatibility to the ISO 109993 standard
  • Meets USP Class VI, FDA, and NSF criteria
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)