material
lipped
polycarbonate
무균
non-sterile
특징
RCF 50,000 × g
포장
pack of 10
제조업체/상표
Nalgene® 3117-9500
공칭 용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These high-speed polycarbonate tubes withstand temperatures from -135° to +135°C (-211° to +275°F)
- Designed with round bottoms to fit high-speed rotors
- Molding technique produces uniform wall thickness for increased strength
- Uniform diameter (no taper) for better rotor fit and force tolerance
- Lip allows easier retrieval from rotor cavities
- Economical choice - may also be used as test tubes
- Longer-lasting than polycarbonate tubes under conditions of repeated autoclaving
- Autoclavable/Transparent
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.