주요 문서
T3566
Sigma-Aldrich
Clear-view Snap-Cap microtubes
size 1.5 mL, natural
동의어(들):
low retention microtube, snap-cap vial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121702
NACRES:
NB.11
material
cap (Angled cap lid)
polypropylene
특징
RNase and DNase free
포장
pack of 500 ea
제조업체/상표
Excel Scientific MCT-1.5N
파라미터
-20,000 × g max. RCF
크기
1.5 mL
색상
natural
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
  • Superior clarity for sample viewing
  • A consistent, ring-lock seal prevents inadvertent opening
  • Angled cap lid makes opening easy without thumb fatigue
  • Large flat tops for ease of identification and a pierceable cap
  • Large, crisp reference lines and graduation numbers
  • Certified RNase/DNase free
법적 정보
Clear-view is a trademark of Excel Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)