항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
58C9
분자량
antigen ~42 kDa
종 반응성
Sf9 cell line, human, yeast, Drosophila melanogaster
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using nuclear extracts of D.Mel cells
동형
IgG2b
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
Drosophila melanogaster ... Tbp(37476)
human ... TBP(6908)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- co-immunoprecipitation
- immunohistochemistry
생화학적/생리학적 작용
표적 설명
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
문서
Huntington's disease (HD) is an autosomal dominant, late-onset neurodegenerative disorder characterized by a selective neuronal cell death in the cortex and striatum leading to cognitive dysfunction, motor impairment and behavioral changes.