T0667
Trimethoprim lactate salt
≥98%
동의어(들):
5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine 2-hydroxypropanoate, 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine lactate salt
분석
≥98%
양식
powder
저장 조건
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
색상
white
solubility
H2O: soluble 20 mg/mL
항생제 활성 스펙트럼
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
동작 모드
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(O)C(O)=O.COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C14H18N4O3.C3H6O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15;1-2(4)3(5)6/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18);2,4H,1H3,(H,5,6)
InChI key
IIZVTUWSIKTFKO-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable