T0318
Tranilast
≥98% (HPLC), powder
동의어(들):
2-[[3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]amino] benzoic acid, 3,4-DAA, N-(3,4-Dimethoxycinnamoyl)anthranilic acid, Rizaben, SB-252218
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
mp
166.2-168.2 °C (lit.)
solubility
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
주관자
Kissei
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(\C=C\C(=O)Nc2ccccc2C(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C18H17NO5/c1-23-15-9-7-12(11-16(15)24-2)8-10-17(20)19-14-6-4-3-5-13(14)18(21)22/h3-11H,1-2H3,(H,19,20)(H,21,22)/b10-8+
InChI key
NZHGWWWHIYHZNX-CSKARUKUSA-N
유전자 정보
human ... VEGFA(7422) , VEGFB(7423) , VEGFC(7424)
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research