주요 문서
T0299
Sigma-Aldrich
α,β-Trehalose
≥98%
동의어(들):
α-D-Glucopyranosyl β-D-glucopyranoside, Neotrehalose
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H22O11
CAS Number:
Molecular Weight:
342.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
생물학적 소스
plant
분석
≥98%
양식
crystalline powder
기술
HPLC: suitable
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12+/m1/s1
InChI key
HDTRYLNUVZCQOY-BTLHAWITSA-N
기타 정보
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)