주요 문서
SYNP192002
Synthware class A graduated pipet
bottle capacity 2 mL, borosilicate glass 3.3
동의어(들):
Synthware P192002, Pasteur pipette
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass 3.3
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kemtech P192002
보틀(bottle) 용량
2 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pipets, Graduated, Class A, Capacity: 2mL
애플리케이션
kemetch; synthware; pipet; graduated; class a
특징 및 장점
Organic Chemistry
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)