주요 문서
SYNP170002D
Synthware round bottom pressure vessel with protective coating
capacity 75 mL, O.D. × L 46 mm × 90 mm, bushing type, #25
동의어(들):
Synthware P170002D, pressure tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
특징
bushing type #25
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kemtech P170002D
O.D. × L
46 mm × 90 mm
용량
75 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pressure Vessel, Heavy Wall, Rb, 75mL, #25, 46X90mm, Protective Covering, Working Temp -40A°C To 80A°C,Includes Accessories: B100025 + R212EP
애플리케이션
kemetch; synthware; pressure vessel; cylindrical
특징 및 장점
Organic Chemistry
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)