특징
bushing type #15
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kemtech P160002D
O.D. × L
26 mm × 125 mm
보틀(bottle) 용량
35 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pressure Vessel, Heavy Wall, Cylindrical, 35mL, #15, 26X125mm, Protective Coating,Working Temp -40A°C To 80A°C,Includes Accessories: B100015 + R111EP
애플리케이션
kemetch; synthware; pressure vessel; cylindrical
특징 및 장점
Organic Chemistry
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.