재조합
expressed in HEK 293 cells
분석
>95% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized
분자량
~80 kDa by SDS-PAGE
포장
pkg of 50 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
불순물
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
색상
white
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... IL1R1(3554)
일반 설명
IL-1RI is the receptor for interleukin-1 alpha (IL-1A), beta (IL-1B), and interleukin-1 receptor antagonist protein (IL-1RA). Binding to the agonist leads to the activation of NF-kappaB. Signaling involves formation of a ternary complex containing IL1RAP, leading the activation of TOLLIP, MYD88, and IRAK1 or IRAK2.
물리적 형태
Lyophilized from PBS.
재구성
Reconstitute with 50 μL deionized water.
기타 정보
Human IL-1RI (interleukin-1 receptor type I) (aa 21-336) is fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.