주요 문서
SRP2110
Sigma-Aldrich
RNA Polymerase II, RPB8 subunit, GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
동의어(들):
RPABC3, RPB17, RPB8, hsRPB8
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.26
생물학적 소스
human
재조합
expressed in E. coli
분석
≥85% (SDS-PAGE)
양식
frozen liquid
분자량
~43 kDa
포장
pkg of 10 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
농도
300 μg/mL
색상
clear colorless
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... POLR2H(5437)
물리적 형태
Clear and colorless frozen liquid solution
제조 메모
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. While working, please keep sample on ice.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)