주요 문서
SRP0677
Sigma-Aldrich
S6K Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized powder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.77
제품명
S6K Substrate, ≥95% (HPLC)
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized powder
분자량
1155.43
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
애플리케이션
Useful as a substrate for active protein kinases, including CLK2, MRCKalpha, MRCKbeta, p70S6K, ROCK1, ROCK2, RSK1, RSK3, PIM1 and PIM2.
생화학적/생리학적 작용
The S6K sub peptide sequence (KRRRLASLR) is based on human 40S ribosomal protein S6 (amino acid 230-238).
서열
KRRRLASLR
재구성
Reconstitute in 20mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
저장 및 안정성
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. Stability: >1yr at -20°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)