일반 설명
Human Arginase 2B (ARG2B) protein, also known as LCN7 and LIECF3, GenBank Accession No. NM_001172, amino acids 22-355, with an N-terminal His-tag, expressed in an SF9 insect cell expression system. MW = 38 kDa.
물리적 형태
Aqueous solution
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.