주요 문서
SRP0481
Sigma-Aldrich
TRIM24 (896-1014) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
동의어(들):
PTC6, RNF82, TF1A, TIF1, tripartite motif containing 24
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
생물학적 소스
human
재조합
expressed in E. coli
분석
≥90% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
분자량
15 kDa
포장
pkg of 100 μg
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... TRIM24(8805)
일반 설명
Human bromodomain tripartite motif containing 24 (TRIM24), also known as TIF1 (GenBank Accession No. NM_015905) amino-acids 896 - 1014 with N-terminal HIS-tag, MW = 15 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tsai, W.W., et al.
Nature, 468, 927-932 (2012)
Misato Kikuchi et al.
Biochimica et biophysica acta, 1793(12), 1828-1836 (2009-11-17)
The androgen receptor (AR) is a ligand-dependent transcription factor that belongs to the family of nuclear receptors, and its activity is regulated by numerous AR coregulators. AR plays an important role in prostate development and cancer. In this study, we