주요 문서
SRP0164
Sigma-Aldrich
Histone H4 (2-58) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
동의어(들):
HIST2H4A
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
생물학적 소스
human
재조합
expressed in E. coli
분석
≥70% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
분자량
32 kDa
포장
pkg of 500 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... HIST2H4A(8370)
일반 설명
Human Histone 4 (GenBank Accession No. NM_003548), (2-58) with N-terminal GST-tag, MW = 32 kDa, expressed in an E. coli expression system.
물리적 형태
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 20% glycerol and 3 mM DTT.
제조 메모
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)