SML4015
Panobinostat lactate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(2E)-N-Hydroxy-3-[4-[[[2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]amino]methyl]phenyl]-2-propenamide, LBH 589 lactate, LBH-589 lactate, LBH589 lactate, NVP-LBH589 lactate, N-Hydroxy-3-[4-[[[2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)-ethyl]-amino]methyl]phenyl]-2E-2-propenamide, lactate salt
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
생화학적/생리학적 작용
Orally active, potent, cinnamoyl hydroxamate-type pan-histone deacetylase inhibitor with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
Panobinostat (LBH589) is an orally active, potent, cinnamoyl hydroxamate-type pan-histone deacetylase inhibitor (class I HDAC1/2/3/8 IC50 = 2.5/13.2/2.1/277 nM; IIA HDAC4/5/7/9 IC50 = 203/7.8/531/5.7 nM; IIB HDAC6/10 IC50 = 10.5/2.3 nM, IV HDAC11 IC50 = 2.7 nM) with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
Panobinostat (LBH589) is an orally active, potent, cinnamoyl hydroxamate-type pan-histone deacetylase inhibitor (class I HDAC1/2/3/8 IC50 = 2.5/13.2/2.1/277 nM; IIA HDAC4/5/7/9 IC50 = 203/7.8/531/5.7 nM; IIB HDAC6/10 IC50 = 10.5/2.3 nM, IV HDAC11 IC50 = 2.7 nM) with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.