SML4008
Zuclopenthixol
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(Z)-4-[3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-1-piperazineethanol, 4-[(3Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-1-piperazineethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H25ClN2OS
CAS Number:
Molecular Weight:
400.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
S1c2c(cc(cc2)Cl)\C(=C/CCN4CCN(CC4)CCO)\c3c1cccc3
InChI key
WFPIAZLQTJBIFN-DVZOWYKESA-N
생화학적/생리학적 작용
Oral and potent antagonist of D1/D2 dopamine receptors, α1-adrenergic receptors and 5-HT2 receptors.
Zuclopenthixol, a typical antipsychotic, is an oral and potent antagonist of D1/D2 dopamine receptors, α1-adrenergic receptors and 5-HT2 receptors. Zuclopenthixol is approved in some countries for treatment of schizophrenia and other psychoses. Zuclopenthixol is a cis isomer of neuroleptic clopenthixol.
Zuclopenthixol, a typical antipsychotic, is an oral and potent antagonist of D1/D2 dopamine receptors, α1-adrenergic receptors and 5-HT2 receptors. Zuclopenthixol is approved in some countries for treatment of schizophrenia and other psychoses. Zuclopenthixol is a cis isomer of neuroleptic clopenthixol.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.