주요 문서
SML3812
Sigma-Aldrich
Asunaprevir
≥98% (HPLC)
동의어(들):
Asunaprevir, BMS650032, 3-Methyl-N-{[(2-methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-L-valyl-(4R)-4-[(7-chloro-4-methoxy-1-isoquinolinyl)oxy]-N-{(1R,2S)-1-[(cyclopropylsulfonyl)carbamoyl]-2-vinylcyclopropyl}-L-prolinamide, ASV, BMS 650032, BMS-650032
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C35H46ClN5O9S
CAS Number:
Molecular Weight:
748.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
CC(C)(C)[C@@H](C(=O)N1C[C@@H](C[C@H]1C(=O)N[C@@]2(C[C@H]2C=C)C(=O)NS(=O)(=O)C3CC3)OC4=NC=C(C5=C4C=C(C=C5)Cl)OC)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C35H46ClN5O9S/c1-9-19-16-35(19,31(44)40-51(46,47)22-11-12-22)39-28(42)25-15-21(49-29-24-14-20(36)10-13-23(24)26(48-8)17-37-29)18-41(25)30(43)27(33(2,3)4)38-32(45)50-34(5,6)7/h9-10,13-14,17,19,21-22,25,27H,1,11-12,15-16,18H2,2-8H3,(H,38,45)(H
InChI key
XRWSZZJLZRKHHD-QGQNBIQGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Asunaprevir (ASV; BMS-650032) is an orally active, potent and selective hepatitis C virus (HCV) NS3 protease inhibitor (HCV NS3/4A IC50 = 0.7 nM; GBV-B NS3/4A IC50 = 21 µM, IC50 >5 µM using 11 human serine and cysteine proteases) that targets the NS3/4A protease complex with high affinity (Ki = 0.4 and 0.24 nM, using genotypes 1a (H77) and 1b (J4L6S), respectively). ASV inhibits HCV replication in cultures (IC50 = 1-4 nM/replicon genotypes 1 & 4, 67 nM-1.162 µM/replicon genotypes 2 & 3, >12 μM against a panel of other RNA viruses).
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 2
표적 기관
Liver
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)