SML3802
ARN-3236
≥98% (HPLC)
동의어(들):
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)-4-(3-thienyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine, 3-(2,4-Dimethoxyphenyl)-4-(thiophen-3-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin, ARN 3236, ARN3236
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H16N2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
336.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.21
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[s]1cc(cc1)c2c3c([nH]cc3c4c(cc(cc4)OC)OC)ncc2
InChI
1S/C19H16N2O2S/c1-22-13-3-4-15(17(9-13)23-2)16-10-21-19-18(16)14(5-7-20-19)12-6-8-24-11-12/h3-11H,1-2H3,(H,20,21)
InChI key
WEHOIIGXTMKVRG-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
ARN-3236 is an orally active, ATP-competitive, SIK2-selective salt-inducible kinase inhibitor (IC50 = 21.63 nM/SIK1, <1 nM/SIK2, 6.63 nM/SIK3) that suppresses cellular SIK2 activity (by 58% at 1 μM; SKOv3-SIK2 cells, 48 h) with high selectivity over >456 kinases. ARN-3236 effectively suppresses SIK2-dependent growth of ovarian cancer cultures (IC50 = 0.8-2.6 μM in 10 lines, 72 h) and in murine xenograft models in vivo (30, 60, 100 mg/kg/day p.o.). In addition, ARN-3236 sensitizes ovarian cancer cells to paclitaxel in vitro and in vivo. ARN-3236 completes the SIK1-selective HG-9-91-01 (SIK1/2/3 IC50 = 0.6/6.6/9.6 nM) in probing SIKs-mediated cellular signaling events.
Orally active, ATP-competitive, highly potent and selective SIK2 inhibitor with anti-ovarian cancer efficacy in vitro and in vivo.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.