SML3795
BAY-3827
≥98% (HPLC)
동의어(들):
AMPK inhibitor BAY3827, BAY 3827, N-[5-(3,5-Dicyano-1,2,6-trimethyl-1,4-dihydropyridin-4-yl)-6-fluoro-7-methyl-1H-indazol-3-yl]-2-ethylbenzamide, N-[5-(3,5-Dicyano-1,4-dihydro-1,2,6-trimethyl-4-pyridinyl)-6-fluoro-7-methyl-1H-indazol-3-yl]-2-ethylbenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H25FN6O
CAS Number:
Molecular Weight:
468.53
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N#CC1=C(N(C(C)=C(C#N)C1C2=CC3=C(NN=C3NC(C4=C(C=CC=C4)CC)=O)C(C)=C2F)C)C
InChI key
OZFFKOSQNBBYCA-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
BAY-3827 is a selective and potent inhibitor of AMPK (AMP-activated protein kinase) and RSK1 (ribosomal 6 kinase 1) that exhibit strong anti-proliferative activity in androgen-dependent prostate cancer cell lines. BAY-3827 strongly down-regulates lipase E (LIPE), cAMP-dependent protein kinase type II-beta regulatory subunit (PRKAR2B), serine-threonine kinase AKT3 and carnitine palmitoyl-transferase 1 (CPT1) family expression levels and impairs lipid flux.
Selective and potent inhibitor of AMPK and RSK1 that exhibit strong anti-proliferative activity in androgen-dependent prostate cancer cell lines
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.