SML3779
Methotrexate disodium salt
≥98% (HPLC)
동의어(들):
Amethopterin sodium, N-[4-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-L-glutamic acid disodium salt, Sodium methotrexate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H20N8Na2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
498.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.21
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to brown
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
[Na].[Na].N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C(=O)c1ccc(cc1)N(Cc2nc3c(nc(nc3N)N)nc2)C
InChI key
HQRCOVOSZPGUCA-GXKRWWSZSA-N
생화학적/생리학적 작용
Folic acid antagonist that is used as an antineoplastic and antirheumatic drug
Methotrexate disodium salt is a potent is a folic acid antagonist that is used as an antineoplastic and antirheumatic drug. Methotrexate disodium salt is a potent inhibitor of dihydrofolate reductase.
주의사항
Hygroscopic
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.