SML3777
SAR7334
≥98% (HPLC)
동의어(들):
SAR-7334, 4-({(1R,2R)-2-[(3R)-3-Aminopiperidin-1-yl]-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl}oxy)-3-chlorobenzonitrile, 4-[rac-trans-(1,2)-2-((R)-3-Aminopiperidin-1-yl)indan-1-yloxy]-3-chlorobenzonitrile, SAR 7334
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H22ClN3O
CAS Number:
Molecular Weight:
367.87
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)C#N)O[C@H]2[C@@H](Cc4c2cccc4)N3C[C@@H](CCC3)N
InChI key
RLKRLNQEXBPQGQ-OZOXKJRCSA-N
생화학적/생리학적 작용
TRPC6-selective transient receptor potential channel (TRPC) inhibitor.
SAR7334 is a TRPC6-selective transient receptor potential channel (TRPC) inhibitor (IC50 against OAG-induced Ca2+ influx in TRPC3/6/7-expressing cells = 9.5/226/282 nM, IC50 >10 μM in TRPC4/10 cells; IC50 = 7.9 nM by whole-cell patch-clamp using TRPC6-HEK-FITR cells).
SAR7334 is a TRPC6-selective transient receptor potential channel (TRPC) inhibitor (IC50 against OAG-induced Ca2+ influx in TRPC3/6/7-expressing cells = 9.5/226/282 nM, IC50 >10 μM in TRPC4/10 cells; IC50 = 7.9 nM by whole-cell patch-clamp using TRPC6-HEK-FITR cells).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.