SML3754
SRT2104
≥98% (HPLC)
동의어(들):
4-Methyl-N-(2-(3-(morpholinomethyl)imidazo[2,1-b]thiazol-6-yl)phenyl)-2-(pyridin-3-yl)thiazole-5-carboxamide, 4-Methyl-N-(2-{3-[(morpholin-4-yl)methyl]imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-yl}phenyl)-2-(pyridin-3-yl)-1,3-thiazole-5-carboxamide, GSK 2245840B, GSK-2245840B, GSK2245840B, SRT 2104, SRT-2104
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H24N6O2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
516.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.21
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1C(=O)Nc3c(cccc3)c4nc5[s]cc([n]5c4)CN6CCOCC6)C)c2cnccc2
InChI key
LAMQVIQMVKWXOC-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Orally active sirtuin 1 (Sirt1) activator in vitro and in vivo.
SRT2104 is an orally active, potent and highly selective activator of the NAD+-dependent deacetylase sirtuin Sirt1 (EC1.5 = 450 nM) with in vivo efficacy in various animal models, including age-related bone/muscle loss (100 mg/kg/d via chow to mice), HD (0.5% in chow to mice), TNF-induced optic nerve degeneration (2-200 pmol via intravitreal injection to rats).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.