SML3734
AO-159
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2,3,6,7-Tetramethyl 9-(4-methoxyphenyl)-1,4,8-trithiaspiro[4.5]deca-2,6,9-triene-2,3,6,7-tetracarboxylate, 9-(4-Methoxyphenyl)-1,4,8-trithiaspiro[4.5]deca-2,6,9-triene-2,3,6,7-tetracarboxylic acid 2,3,6,7-tetramethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H20O9S3
CAS Number:
Molecular Weight:
524.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
생화학적/생리학적 작용
AO-159 is a cell penetrant and potent pan-HMT (pan- Histone Methyltransferase) inhibitor that effectively inhibit the enzymatic activity of both G9a and Suv39H1 enzymes. AO-159 potently reduces the levels of H3K9me1, H3K9me2, and H3K9me3 in COS7 cells. In inhibits the five histone H3K9 methylating enzymes Suv39H1, Suv39H2, SETDB1, G9a, and GLP at low micromolar concentrations.
Cell penetrant and potent pan-HMT (pan- Histone Methyltransferase) inhibitor that effectively inhibit the enzymatic activity of both G9a and Suv39H1 enzymes.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.