분석
≥98% (HPLC)
양식
(Oil or liquid)
색상
colorless to brown
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
Nc1c(cc(cc1)CCCC)C
InChI key
JTXOXRXZCAMPHL-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
SMIP004-7 is a cell penetrant, potent and selective ubiquinone uncompetitive inhibitor of mitochondrial Complex I (NADH:ubiquinone oxidoreductase). SMIP004-7 selectively binds to a distinct N-terminal region of Complex I catalytic subunit NDUFS2, which leads to rapid disassembly of Complex I. SMIP004-7 potently inhibits growth of triple-negative breast cancer xenografts in mice.
cell penetrant, potent and selective ubiquinone uncompetitive inhibitor of mitochondrial Complex I
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.