SML3710
Linaclotide
≥95% (HPLC)
동의어(들):
CCEFCCNPACTGCF-OH cyclo(1-6),(2-10),(5-13)-tris(disulfide), Cys-Cys-Glu-Tyr-Cys-Cys-Asn-Pro-Ala-Cys-Thr-Gly-Cys-Tyr-OH cyclo(1-6),(2-10),(5-13)-tris(disulfide), L-Cysteinyl-L-cysteinyl-L-α-glutamyl-L-tyrosyl-L-cysteinyl-L-cysteinyl-L-asparaginyl-L-prolyl-L-alanyl-L-cysteinyl-L-threonylglycyl-L-cysteinyl-L-tyrosine-OH cyclo(1-6),(2-10),(5-13)-tris(disulfide)
분석
≥95% (HPLC)
양식
(Powder or Lyophilized powder or film)
저장 조건
desiccated
색상
white to off-white
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
S1SC[C@@H]2NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]3N(CCC3)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]4NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CSSC4)N)C1)CCC(=O)O)Cc6ccc(cc6)O)CSSC[C@H](NC(=O)CNC(=O)C(NC2=O)[C@H](O)C)C(=O)N[C@@H](Cc5ccc(cc5)O)C(=O)O)CC(=O)N)C
InChI
1S/C59H79N15O21S6/c1-26-47(82)69-41-25-101-99-22-38-52(87)65-33(13-14-45(80)81)49(84)66-34(16-28-5-9-30(76)10-6-28)50(85)71-40(54(89)72-39(23-97-96-20-32(60)48(83)70-38)53(88)67-35(18-43(61)78)58(93)74-15-3-4-42(74)56(91)63-26)24-100-98-21-37(64-44(79)19-
InChI key
KXGCNMMJRFDFNR-IURAOCFRSA-N
생화학적/생리학적 작용
주의사항
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.