SML3689
S-Geranylgeranyl-L-glutathione
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(S)-2-Amino-5-((R)-1-(carboxymethylamino)-1-oxo-3-((2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-2,6,10,14-tetraenylthio)propan-2-ylamino)-5-oxopentanoic acid, GGG
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC([C@@H](N)CCC(N[C@H](C(NCC(O)=O)=O)CSC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)=O)=O
InChI
1S/C30H49N3O6S/c1-21(2)9-6-10-22(3)11-7-12-23(4)13-8-14-24(5)17-18-40-20-26(29(37)32-19-28(35)36)33-27(34)16-15-25(31)30(38)39/h9,11,13,17,25-26H,6-8,10,12,14-16,18-20,31H2,1-5H3,(H,32,37)(H,33,34)(H,35,36)(H,38,39)/b22-11+,23-13+,24-17+/t25-,26-/m0/s1
InChI key
BAJIBEVLRWVBAZ-DPRMOSMCSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.