주요 문서
SML3654
Sigma-Aldrich
Lockdown
≥97% (HPLC)
동의어(들):
2,2-Bis[4-(3,4-dicarboxyphenoxy)phenyl]propane, 4,4′-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bis[1,2-benzenedicarboxylic acid], BTB 13888
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C31H24O10
CAS Number:
Molecular Weight:
556.52
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C1=CC=C(OC2=CC(C(O)=O)=C(C(O)=O)C=C2)C=C1)(C)C(C=C3)=CC=C3OC4=CC(C(O)=O)=C(C(O)=O)C=C4
InChI
1S/C31H24O10/c1-31(2,17-3-7-19(8-4-17)40-21-11-13-23(27(32)33)25(15-21)29(36)37)18-5-9-20(10-6-18)41-22-12-14-24(28(34)35)26(16-22)30(38)39/h3-16H,1-2H3,(H,32,33)(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)
InChI key
KJLPSBMDOIVXSN-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Cell permeable, potent, and selective allosteric inhibitor of phosphatase PPM1F
Lockdown (Cpd12) is a cell permeable, potent, and selective allosteric inhibitor of phosphatase PPM1F.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)