SML3645
LJH685
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2,6-Difluoro-4-(4-(4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl)pyridin-3-yl)phenol, 2,6-Difluoro-4-[4-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]-3-pyridinyl]phenol, LJH 685, LJH-685, NVP-LJH685
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H21F2N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
381.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1c(c(cc(c1)c2cnccc2c3ccc(cc3)N4CCN(CC4)C)F)O
InChI
1S/C22H21F2N3O/c1-26-8-10-27(11-9-26)17-4-2-15(3-5-17)18-6-7-25-14-19(18)16-12-20(23)22(28)21(24)13-16/h2-7,12-14,28H,8-11H2,1H3
InChI key
IKUFKDGKRLMXEX-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
LJH685 is potent pan-RSK inhibitor that targets RSK N-terminal kinase domain (NTKD) ATP-binding site (IC50/[ATP] = 6 nM/5 μM/RSK1, 5 nM/20 μM/RSK2, 4 nM/10 μM/RSK3). LJI308 effectivelfy inhibits MAPK pathway-dependent cancer growth (EC50 values of 0.73 μM/MDA-MB-231 and 0.79 μM/H358) by reducing the phosphorylation level of cellular Y-box binding protein-1 (YB1) Ser102 (EC50 = 0.2-0.3 μM; MDA-MB-231 and H358), but not that of ribosomal S6 protein (S6RP) S235/236.
Potent pan-RSK inhibitor that targets RSK N-terminal kinase domain (NTKD) ATP-binding site.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.