SML3625
BAY-069
≥98% (HPLC)
동의어(들):
3-(4-Chloro-3-(o-tolyloxy)naphthalen-1-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 3-(5-chloro-4-(2-methyl-phenoxy)-bicyclo[4.4.0]deca-1(6),2,4,7,9-pentaen-2-yl)-6-(trifluoro-methyl)-1,2,3,4-tetrahydro-pyrimidine-2,4-dione, BAY 069, BAY069
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H14ClF3N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
446.81
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
배송 상태
wet ice
저장 온도
−70°C
생화학적/생리학적 작용
BAY-069 is a non-cytotoxic (anti-proliferation IC50 >47 μM using 6 cell lines), potent and selective branched chain amino acid (BCAA) transaminase (BCAT) inhibitor (BCAT1/2 IC50 = 27/130 nM; glutamic-oxaloacetic transaminase GOT1/2 IC50 >50 μM) with good selectivity over a panel of 30 kinases, 30 proteases and 77 other targets. BAY-069 upregulates BCAAs in high BCAT1-expressing U-87 MG and high BCAT2-expressing MDA-MB-231 (IC50 = 358 and 874 nM, respectively) with good pharmacokinetics and oral bioavailability in rats in vivo.
Orally available, non-cytotoxic, potent and selective branched chain amino acid (BCAA) transaminase 1/2 (BCAT1 & BCAT2) inhibitor.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.