분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
CC(C)N(CCCCOCC(NS(C)(=O)=O)=O)C1=NC(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)N=C1
InChI key
QXWZQTURMXZVHJ-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Potent, highly selective and orally available agonist for the PGI2 receptor (IP receptor); nonprostanoid IP receptor agonist
Selexipag is a potent, highly selective and orally available nonprostanoid agonist for the PGI2 receptor (IP receptor). Selexipag is readily hydrolyzed to the active metabolite ACT-333679 (MRE-269), which is also a potent and selective agonist at IP receptors. In contrast to the prostacyclin analogs iloprost and beraprost, selexipag and metabolite ACT-333679 does not contract gastric fundus up to mM concentrations.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.