주요 문서
SML3536
Sigma-Aldrich
Terconazole
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(±)​-​Terconazole, (±)-1-{4-[cis-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-ylmethoxy]phenyl}-4-isopropylpiperazine, cis-​1-​[4-​[[2-​(2,​4-​Dichlorophenyl)​-​2-​(1H-​1,​2,​4-​triazol-​1-​ylm ethyl)​-​1,​3-​dioxolan-​4-​yl]​methoxy]​phenyl]​-​4-​(1-​methylethyl-​piperazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H31Cl2N5O3
CAS Number:
Molecular Weight:
532.46
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)N1CCN(C2=CC=C(OCC3OC(C4=CC=C(Cl)C=C4Cl)(CN5N=CN=C5)OC3)C=C2)CC1
InChI
1S/C26H31Cl2N5O3/c1-19(2)31-9-11-32(12-10-31)21-4-6-22(7-5-21)34-14-23-15-35-26(36-23,16-33-18-29-17-30-33)24-8-3-20(27)13-25(24)28/h3-8,13,17-19,23H,9-12,14-16H2,1-2H3/t23-,26-/m0/s1
InChI key
BLSQLHNBWJLIBQ-OZXSUGGESA-N
생화학적/생리학적 작용
Potent inhibitor of fungal cytochrome P450 14-alpha-demethylase (lanosterol 14-alpha-demethylase)
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)