주요 문서
SML3527
Sigma-Aldrich
Ro 08-2750
≥95% (HPLC)
동의어(들):
2,3,4,10-Tetrahydro-7,10-dimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridine-8-carboxaldehyde, 7,10-Dimethyl-2,4-dioxo-2,3,4,10-tetrahydrobenzo[g]pteridine-8-carbaldehyde, 8a-Oxolumiflavin, Ro 082750, Ro08-2750
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H10N4O3
CAS Number:
Molecular Weight:
270.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
색상
, Light yellow to orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(N=C2C(N3)=O)=C(C=C1C=O)N(C)C2=NC3=O
InChI
1S/C13H10N4O3/c1-6-3-8-9(4-7(6)5-18)17(2)11-10(14-8)12(19)16-13(20)15-11/h3-5H,1-2H3,(H,16,19,20)
InChI key
JDEMVNYMYPJJIM-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Nerve growth factor (NGF) TrkA-/p75NTR (CD271)-binding and Musashi (MSI1, MSI2) RNA-binding antagonist (blocker, neutralizer).
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Muta. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)