SML3481
Norursodeoxycholic acid
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(3α,5β,7β)-3,7-Dihydroxy-24-norcholan-23-oic acid, 24-Norursodeoxycholic acid, 3α,7β-Dihydroxy-24-nor-5β-cholan-23-oic acid, Nourcholic acid, nor-UDCA, nor-Ursodeoxycholic acid, norUDCA
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H38O4
CAS Number:
Molecular Weight:
378.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H]2[C@@H]([C@@]4([C@H](C1)C[C@@H](CC4)O)C)CC[C@]3([C@H]2CC[C@@H]3[C@@H](CC(=O)O)C)C
InChI
1S/C23H38O4/c1-13(10-20(26)27)16-4-5-17-21-18(7-9-23(16,17)3)22(2)8-6-15(24)11-14(22)12-19(21)25/h13-19,21,24-25H,4-12H2,1-3H3,(H,26,27)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19+,21+,22+,23-/m1/s1
InChI key
QYYDXDSPYPOWRO-JHMCBHKWSA-N
생화학적/생리학적 작용
Orally active bile acid, side chain-shortened ursodeoxycholic acid (UDCA) homologue with in vivo efficacy in cholestatic and fibrotic liver disease models.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.