분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
생화학적/생리학적 작용
PA-8 is a potent and selective PACAP type I (PAC1) receptor agonist that inhibits the phosphorylation of CREB induced by PACAP in PAC1- receptor-expressing CHO cells. PA-8 blocks PACAP-induced aversive responses and mechanical allodynia in mice.
Potent and selective PACAP type I (PAC1) receptor antagonist.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.