SML3422
Pritelivir
≥98% (HPLC)
동의어(들):
AIC316, BAY 57-1293, BAY57-1293, N-[5-(Aminosulfonyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]-N-methyl-2-[4-(2-pyridinyl)phenyl]acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H18N4O3S2
CAS Number:
Molecular Weight:
402.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N)c1[s]c(nc1C)N(C)C(=O)Cc2ccc(cc2)c3ncccc3
InChI
1S/C18H18N4O3S2/c1-12-17(27(19,24)25)26-18(21-12)22(2)16(23)11-13-6-8-14(9-7-13)15-5-3-4-10-20-15/h3-10H,11H2,1-2H3,(H2,19,24,25)
InChI key
IVZKZONQVYTCKC-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Potent and orally active herpes simplex virus (HSV) helicase-primase inhibitor with antiviral efficacy in cultures and in mice in vivo.
Pritelivir (AIC316; BAY57-1293) is a potent and orally active herpes simplex virus (HSV) helicase-primase inhibitor (IC50 = 30 nM using wt HSV-1F ATPase complex UL5-UL52 & 1 mM ATP) with antiviral efficacy in Vero cultures (replication IC50 = 20 nM against HSV-2G, wt and Acyclovir-resistant HSV-1F; MOI = 0.0025) and in mice in vivo (ED50 = 0.5 mg/kg 3x daily p.o. using HSV-1 Walki or HSV-2 MS), being >28 times more potent than acyclovir and valacyclovir.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.