SML3406
Nutlin-3b
≥98% (HPLC)
동의어(들):
4-[[(4R,5S)-4,5-Bis(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-2-[4-methoxy-2-(1-methylethoxy)phenyl]-1H-imidazol-1-yl]carbonyl]-2-piperazinone, Nutlin 3b
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H30Cl2N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
581.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
ClC(C=C1)=CC=C1[C@@H]2[C@H](C3=CC=C(Cl)C=C3)N(C(N4CCNC(C4)=O)=O)C(C5=C(OC(C)C)C=C(OC)C=C5)=N2
InChI
1S/C30H30Cl2N4O4/c1-18(2)40-25-16-23(39-3)12-13-24(25)29-34-27(19-4-8-21(31)9-5-19)28(20-6-10-22(32)11-7-20)36(29)30(38)35-15-14-33-26(37)17-35/h4-13,16,18,27-28H,14-15,17H2,1-3H3,(H,33,37)/t27-,28+/m1/s1
InChI key
BDUHCSBCVGXTJM-IZLXSDGUSA-N
생화학적/생리학적 작용
Nutlin-3b, a (+)-enantiomer of Nutlin-3, is a weakly potent antagonist of p53/MDM2 (IC50 = 13.6 μM) that can serve as negative control for Nutlin-3a (IC50 = 90 nM) and other Mdm2 inhibitors.
weakly potent antagonist of p53/MDM2 that can serve as negative control for Nutlin-3a
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.