SML3389
Vilanterol trifenatate
≥95% (HPLC)
동의어(들):
4-[(1R)-2-({6-[(2-{[(2,6-Dichlorophenyl)methyl]oxy}ethyl)oxy]-hexyl}-amino)-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol, triphenylacetate salt, GW 642444 trifenatate, GW 642444M, GW-642444 trifenatate, GW-642444M, GW642444 trifenatate, GW642444M, Vilanterol triphenylacetate sal
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=O.ClC(C=CC=C4Cl)=C4COCCOCCCCCCNC[C@@H](C5=CC(CO)=C(C=C5)O)O
InChI
1S/C24H33Cl2NO5.C20H16O2/c25-21-6-5-7-22(26)20(21)17-32-13-12-31-11-4-2-1-3-10-27-15-24(30)18-8-9-23(29)19(14-18)16-28;21-19(22)20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h5-9,14,24,27-30H,1-4,10-13,15-17H2;1-15H,(H,21,22)/t24-;/m0./s1
InChI key
KLOLZALDXGTNQE-JIDHJSLPSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
표적 기관
Cardiovascular
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.